CAS RN 64754-90-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Polyethylen, chloriert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64754-90-1 MDL-Nummer: MFCD00084424