CAS RN 658-78-6
CAS RN 658-78-6
IUPAC Name:
4-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroacetate
Synonyme:
4-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroacetate
Molekulargewicht (g/mol):
235.12
Summenformel:
C8H4F3NO4
InChi Key:
JFOIBTLTZWOAIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(=O)C(F)(F)F)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Nitrophenyltrifluoracetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.