CAS RN 6627-53-8
CAS RN 6627-53-8
IUPAC Name:
4-chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene
Synonyme:
4-chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene
Molekulargewicht (g/mol):
187.58
Summenformel:
C7H6ClNO3
InChi Key:
ABEUJUYEUCCZQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
5-Chlor-2-nitroanisol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
5-Chlor-2-nitroanisol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
5-Chlor-2-nitroanisol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.