accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6758-40-3

HOONHONOOOHO

CAS RN 6758-40-3

IUPAC Name: 2-[(4-nitrophenyl)formamido]pentanedioic acid
Synonyme: 2-[(4-nitrophenyl)formamido]pentanedioic acid
Molekulargewicht (g/mol): 296.24
Summenformel: C12H12N2O7
InChi Key: NOJZBJAFCSWMKC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)CCC(NC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)