accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6902-91-6

H3CCH3CH3CH3O(E)(E)

CAS RN 6902-91-6

IUPAC Name: (3E,7E)-3,7-dimethyl-10-(propan-2-ylidene)cyclodeca-3,7-dien-1-one
Synonyme: germacrone
Molekulargewicht (g/mol): 218.34
Summenformel: C15H22O
InChi Key: CAULGCQHVOVVRN-SWZPTJTJSA-N
SMILES: CC(C)=C1C\C=C(C)\CC\C=C(C)\CC1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern