CAS RN 6914-79-0
CAS RN 6914-79-0
IUPAC Name:
1-cyanocyclopropane-1-carboxylate
Synonyme:
1-cyanocyclopropane-1-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol):
110.09
Summenformel:
C5H4NO2
InChi Key:
KSJJMSKNZVXAND-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[O-]C(=O)C1(CC1)C#N
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1-Cyano-1 -Cyclopropancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6914-79-0 Summenformel: C5H4NO2 Molekulargewicht (g/mol): 110.09 MDL-Nummer: MFCD00190651 InChI-Schlüssel: KSJJMSKNZVXAND-UHFFFAOYSA-M Synonym: 1-cyanocyclopropanecarboxylic acid,1-cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid,cyanocyclopropanecarboxylic acid,cyclopropanecarboxylic acid, 1-cyano,cyclopropane, 4,1-cyanocyclopropane-carboxylic acid,1-cyano-1-cyclopropanecarboxylicacid,1-cyano-cyclo-propanecarboxylic acid,1-cyano-1-cyclopropane carboxylic acid,1-cyano-1-cyclopropane-carboxylic acid PubChem CID: 2733259 IUPAC-Name: 1-Cyanocyclopropan-1-carbonsäure SMILES: [O-]C(=O)C1(CC1)C#N