accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3NHNSOOCl

CAS RN 69762-85-2

IUPAC Name: N-(6-azaniumylhexyl)-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide
Synonyme: N-(6-ammoniohexyl)-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide
Molekulargewicht (g/mol): 341.87
Summenformel: C16H22ClN2O2S
InChi Key: WAEIMOCPASQBSR-UHFFFAOYSA-O
SMILES: [NH3+]CCCCCCNS(=O)(=O)C1=CC=C2C(Cl)=CC=CC2=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern