CAS RN 7093-88-1
CAS RN 7093-88-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2,5-Diacetoxy-2,5-dihydrofuran (Isomerengemisch) (> 90%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2,5-Diacetoxy-2,5-dihydrofuran (Isomerengemisch) (> 90%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2,5-Diacetoxy-2,5-dihydrofuran (Isomerengemisch) (> 90%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.