CAS RN 723331-20-2
CAS RN 723331-20-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Tocris Bioscience™ ZJ 43
Glutamate carboxypeptidase II and III (NAALADase, NAAG peptidase) inhibitor