CAS RN 7286-69-3
CAS RN 7286-69-3
IUPAC Name:
N2-(butan-2-yl)-6-chloro-N4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Synonyme:
6-chloro-N2-ethyl-N4-(sec-butyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekulargewicht (g/mol):
229.71
Summenformel:
C9H16ClN5
InChi Key:
BZRUVKZGXNSXMB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)CC)=N1