CAS RN 7471-05-8
CAS RN 7471-05-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-(4,5-Dihydro-1h-imidazol-2-yl)pyridine, TRC
CAS: 7471-05-8 Summenformel: C8H9N3 Molekulargewicht (g/mol): 147.18 Synonym: 2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine,2-(2-Pyridinyl)-2-imidazoline,2-(2-Pyridyl)imidazoline,2-(2'-Pyridyl)imidazoline,2-(Pyridin-2-yl)imidazoline,4,5-Dihydro-2-(pyridin-2-yl)-1H-imidazole,NSC 403538 IUPAC-Name: 2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine SMILES: C1CN=C(N1)c2ccccn2