accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 77497-74-6

H3CH3CCH3OOHN

CAS RN 77497-74-6

IUPAC Name: tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
Synonyme: tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 233.31
Summenformel: C14H19NO2
InChi Key: KRSUDBIZXKOKGA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern