CAS RN 77544-60-6
CAS RN 77544-60-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]-1-(p-toluolsulfonyl)-ethanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]-1-(p-toluolsulfonyl)-ethanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]-1-(p-toluolsulfonyl)-ethanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.