accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 86194-41-4

ClClClClClCl

CAS RN 86194-41-4

IUPAC Name: 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Synonyme: lindane hexachlorocyclohexane 林旦 hexachlorocyclohexanes hexachlorzyklohexan hexachlorcyclohexan benzene hexachloride
Molekulargewicht (g/mol): 290.81
Summenformel: C6H6Cl6
InChi Key: JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern