Arbeiten in einem Reinraum kann als Marathon und nicht als Sprint charakterisiert werden. Daher ist es wichtig, dass die getragene Schutzausrüstung, wie Handschuhe, die Distanz überstehen kann. Den notwendigen Schutz zu bieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass man über längere Zeiträume ohne Hautreizungen arbeiten kann, ist unerlässlich.
"In einer Studie, die sich auf Beschäftigte im Gesundheitswesen mit Handekzemen konzentrierte, verbesserten alle, die auf beschleunigerfreie Handschuhe umstiegen, ihre Situation, und zwei Drittel der Patienten waren vollständig symptomfrei."
Ist Latex die einzige Ursache für Allergien und Kontaktdermatitis?
Obwohl viele Branchen von Latexhandschuhen abgerückt sind, ist Latex nicht die einzige häufige Handschuhallergie. Beschleuniger werden oft als Teil des Herstellungsprozesses von Reinraumhandschuhen verwendet, um die Rohstoffe zu stabilisieren und ein starkes, elastisches Produkt zu formen. Diese Beschleuniger, die zur Herstellung vieler nicht-latexhaltiger Handschuhe verwendet werden, können Typ-IV-Allergien verursachen, die als Überempfindlichkeitsreaktionen bekannt sind. Solche Reaktionen sind eine Entzündungsreaktion des Körpers, die auftritt, wenn er bestimmten Allergenen oder Beschleunigern ausgesetzt wird. Natürliche Gummi- oder schwefelbasierte chemische Beschleuniger, die in nicht-latexhaltigen Handschuhen vorhanden sind, können allergische Kontaktdermatitis verursachen, eine häufige Typ-IV-Allergie, die zu einem Ausschlag mit Beulen oder Blasen führt und die Fähigkeit des Reinraumpersonals beeinträchtigen kann, ihre Arbeit ordnungsgemäß auszuführen.
Die Rolle von Beschleunigern bei Allergien und Kontaktdermatitis
Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verursachen Fälle von Kontaktdermatitis geschätzte jährliche Kosten von über 1 Milliarde Dollar. Für einen Kliniker, der jedes Mal, wenn er einen Untersuchungsraum betritt, die Handschuhe wechselt, mag dies kein Problem sein; jedoch für Reinraum-Mitarbeiter, die das gleiche Paar Handschuhe über einen längeren Zeitraum tragen müssen, kann eine Reaktion auf chemische Beschleuniger insbesondere bei Personen mit Typ-IV-Allergien auftreten.
Was sind die Lösungen bei Allergien gegen Latex oder chemische Beschleuniger?
Ähnlich wie Handschuhhersteller und Gesundheitssysteme sich angepasst haben, um den Bedürfnissen von Menschen mit Latexallergien durch die Bereitstellung von latexfreien Produkten gerecht zu werden, haben Hersteller Reinraumhandschuhe entwickelt, um den Bedürfnissen von Menschen mit Typ-IV-Allergien und Empfindlichkeiten gegenüber Latex oder chemischen Beschleunigern gerecht zu werden. Marken wie HALYARD™ haben beschleunigerfreie Reinraumhandschuhe mit geringem Dermatitis-Potenzial entwickelt und bieten diese an. Diese Handschuhe bieten den gleichen Schutz wie traditionelle Reinraumhandschuhe – sie werden für den Einsatz in ISO Klasse 3 Reinraumumgebungen oder höher empfohlen und bieten effektiven Barrierschutz gegen Chemikalienspritzer, Mikroorganismen und Viren – und ermöglichen dennoch die Flexibilität und den Komfort, die bei längerem Tragen erforderlich sind. Die Arbeit in Reinräumen ist wichtig und hochspezialisiert, und diejenigen, die in dieser Branche arbeiten, verdienen Handschuhe, die die Arbeit widerspiegeln, die sie leisten. Beschleunigerfreie Reinraumhandschuhe, wie HALYARD™ PUREZERO* Nitrilhandschuhe, bieten den Mitarbeitern den notwendigen hohen Barrierschutz und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Allergien und Kontaktdermatitis.