Labor-Gefrierschränke
Laborgefrierschränke werden für die Lagerung einer Vielzahl von Proben zwischen -10°C und -30°C verwendet, darunter pharmazeutische, biologische und andere häufig verwendete Labormaterialien. Bei den Produkten kann es sich um aufrechte, freistehende oder Untertischmodelle handeln, die eine Reihe von Größen und Kapazitäten bieten. Für einige Produkte ist eine automatische Abtauoption erhältlich.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 16347191
Artikelnummer 15943620
Artikelnummer 15658416
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Muss man haben
Artikelnummer 16347181
Artikelnummer 16337191
Artikelnummer 15668416
Artikelnummer 30178691
Häufig gestellte Fragen
Regelmäßige Wartung ist entscheidend für die optimale Leistung von -80°C Gefrierschränken. Es wird empfohlen, alle drei bis sechs Monate routinemäßige Überprüfungen durchzuführen. Dazu gehört das Reinigen der Filter, das Überprüfen der Türdichtungen und die Sicherstellung, dass die Temperaturkontrollsysteme korrekt funktionieren. Eine jährliche professionelle Wartung wird ebenfalls empfohlen, um mögliche Probleme zu beheben und die Lebensdauer des Gefrierschranks zu verlängern.
Die meisten -80°C Gefrierschränke sind mit eingebauten Batteriesicherungssystemen ausgestattet, die die Temperatur für eine begrenzte Zeit bei Stromausfällen aufrechterhalten können. Darüber hinaus investieren viele Krankenhauslabore in externe Notstromgeneratoren, die über längere Zeiträume Strom liefern können. Es ist wichtig, diese Sicherungssysteme regelmäßig zu testen, um sicherzustellen, dass sie bei Bedarf funktionsfähig sind.
Die Lebensdauer eines -80°C Gefrierschranks kann je nach Marke, Modell und Nutzungsbedingungen variieren. Im Durchschnitt können diese Gefrierschränke bei ordnungsgemäßer Wartung zwischen 10 und 15 Jahren halten. Regelmäßige Wartung und die Einhaltung der Herstellerrichtlinien können dazu beitragen, die Betriebsdauer des Gefrierschranks zu maximieren und über die Jahre hinweg eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Durch das Verständnis der entscheidenden Rolle der Lagerung bei sehr niedrigen Temperaturen und der wichtigsten Merkmale von -80°C Gefrierschränken können Krankenhauslabore fundierte Entscheidungen treffen, um ihre Fähigkeiten zur Probenkonservierung zu verbessern, was letztendlich zu besseren Patientenergebnissen und Fortschritten in der medizinischen Forschung beiträgt.