missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKIB1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18760482 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18760482 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18760482 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10061607AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ANKIB1 Polyclonal antibody specifically detects ANKIB1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ANKIB1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ankyrin repeat and IBR domain containing 1, ankyrin repeat and IBR domain-containing protein 1, DKFZp434A0225, FLJ33123, KIAA1386DKFZP434A0225
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 925 and 975 of human ankyrin repeat and IBR domain-containing protein 1 using the numbering given in entry NP_061877.1 (GeneID 54467).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54467
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.