Learn More
Histone H3, Crotonyl Lys9 Antibody (RM339), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30027142 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30027142 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30027142 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP326032MFV450
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, Dot Blot, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Histone H3
Anwendungen Western Blot, Dot Blot, Multiplex
Klassifikation Monoclonal
Klon RM339
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Western Blot, Dot Blot, Multiplex Immunoassay
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This Histone H3 [Crotonyl Lys9] antibody (RM339) was raised against a crotonyl-peptide corresponding to Histone H3 [Crotonyl Lys9].
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126961
Zielspezies Human, Vertebrates
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG