missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Slug Antibody (666633), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkode 30149793 Shop alle Bio Techne produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.1 mL
Förpackningsstorlek
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Menge unitSize
30149793 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30149793 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' FAB7408CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Mouse Monoclonal Antibody

Slug Monoclonal antibody specifically detects Slug in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Slug
Anwendungen Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 666633
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias MGC10182, Neural crest transcription factor Slug, Protein snail homolog 2, slug homolog, zinc finger protein (chicken), SLUGH, SLUGzinc finger protein, snail 2, snail homolog 2 (Drosophila), WS2D, zinc finger protein SNAI2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human Slug, Met1-His268, Accession # O43623
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6591
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2a
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.