Learn More
Fisherbrand™ 0.2μm PES Capsule Filter
Bietet eine zusätzliche letzte Filtrationsphase. Fisher Scientific™ 0.2 μm PES Kapselfilter ist für die Verwendung mit dem Accu100 Reinstwassersystem vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08460kg
Artikelnummer. 15409659
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus PES
  • Porengröße 0.2 μm
  • Entfernt letzte Kontaminationen
  • Zur Verwendung mit Accu100 Reinstwassersystemen
Spezifikation
Spezifikation
Accu100 UltraPure Wassersystem
Kapselfilter
PES