Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz 0.2 ml aus Polypropylen für Fläschchen mit weiter Öffnung
Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kurzem Gewinde
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- 0.2 ml PP-Mikroeinsatz
- 31 x 6 mm
- Durchsichtig
- Flacher Boden
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
6 mm | |
0.5 ml | |
<8 μl | |
31 mm |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Mikroprobenahme | |
Flachboden | |
10 x 100 |