missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM-CSF Antibody (83308), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30033589 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30033589 0.5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30033589 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB5181A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GM-CSF Monoclonal antibody specifically detects GM-CSF in Rat samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GM-CSF
Anwendungen Western Blot, Neutralization, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 83308
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant rat GM-CSF, Ala1-Lys127, Accession # P48750
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1437
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.