missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Feline IgG Fc Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30227359 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30227359 0.5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30227359 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP172770H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG Fc
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Goat
Immunogen Cat IgG F(c) fragment
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Feline
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.