Learn More
1,1,1,2-Tetrachlorethan-d2, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,1,2-Tetrachloroethane-D2 |
| CAS | 117164-18-8 |
| Summenformel | C2 D2 Cl4 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Ethane-1,1-d2, 1,2,2,2-tetrachloro- (ACI), 1,2,2,2-Tetrachloroethane-1,1-d2 (ACI), Ethane-1,1-d2, tetrachloro- (6 CI), 1,1,1,2-Tetrachloroethane-d2, 1,1,1,2-Tetrachloroethane-D2, 1,1,1,2-Tetrachloroethane-2,2-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | 1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-Dideuterioethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.8616 |
| Formelmasse | 167.9036 g/mol |
| Mehr anzeigen |