Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, 99.9 %, für Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211286
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
920-66-1
MFCD00011651
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
13529
CHEBI:63104
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
920-66-1
MFCD00011651
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
13529
CHEBI:63104
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.009 max. at 240nm, 0.046 max. at 200nm, 0.097 max. at 195nm, 0.301 max. at 190nm
CAS Min. % 99.85
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -4.0°C
Dichte 1.5960g/mL
Siedepunkt 59.0°C
Flammpunkt >100°C
Prozentgehaltsbereich 99.85% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H2F6O
Strukturformel (CF3)2CHOH
Brechungsindex 1.2740 to 1.2770
Menge 10 g
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 1.596
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (25°C)
Molekulargewicht (g/mol) 168.04
Viskosität 1.65 mPa.s (20°C)
Formelmasse 168.04
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.