Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-Propanol-d2, 98 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051944
87.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 x 1g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
38701-74-5
C3H2F6O
170.05
MFCD00037559
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
2724852
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
38701-74-5
C3H2F6O
170.05
MFCD00037559
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
2724852
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d{2} is a stable isotope used for biochemical research. It is also used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,60 g/mL
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Empfindlichkeit Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Menge 1 g
Schmelzpunkt − 4 °C
Siedepunkt 59 °C
UN-Nummer UN1760
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro 2-2h propan-2-2h ol, hexafluoro 2 h propan-2-2 h ol, hexafluoro 2h propan-2-2h ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2 hfip-d2, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol-d2, 99 atom % d
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name 2-deuterio-2-deuteriooxy-1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan
Formelmasse 170.05
Reinheit (%) 98%