Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, LC/MS-Qualität, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120006
Click to view available options
Menge:
50 ml
10 x 1 ml
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
920-66-1
C3H2F6O
168.038
MFCD00011651
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, Hexafluoropropylalkohol, bis-Trifluormethyl-Methanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, 2h-Hexafluorisopropanol, 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylalkohol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
13529
CHEBI:63104
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
920-66-1
C3H2F6O
168.038
MFCD00011651
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, Hexafluoropropylalkohol, bis-Trifluormethyl-Methanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, 2h-Hexafluorisopropanol, 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylalkohol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
13529
CHEBI:63104
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Eluentenzusatz für LC-MS
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol
Schmelzpunkt -4 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.596 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 59 °C
Verpackung Ampulle
Strukturformel (CF3)2CHOH
Brechungsindex n20/D 1.275
Menge 10 x 1 ml
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1841007
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0.0005 %
Formelmasse 168.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC)