Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoraceton-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077228
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10057-27-9
C3F6O
166.02
MFCD00149063
VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
36719
hexafluoropropan-2-one
FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10057-27-9
C3F6O
166.02
MFCD00149063
VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
36719
hexafluoropropan-2-one
FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone hydrate
Schmelzpunkt 18.0°C to 21.0°C
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 105.0°C to 108.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 166.02
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexafluoroacetone hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.