Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat, 98 +%, stab. mit 50ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076769
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2160-89-6
C6H4F6O2
222.09
MFCD00040104
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate, hexafluoroisopropyl acrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, acrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, hexafluoro-2-propyl acrylate, mnswitgnwzsamc-uhfffaoysa, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl acrylate
75096
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-yl-prop-2-enoat
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2160-89-6
C6H4F6O2
222.09
MFCD00040104
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate, hexafluoroisopropyl acrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, acrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, hexafluoro-2-propyl acrylate, mnswitgnwzsamc-uhfffaoysa, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl acrylate
75096
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-yl-prop-2-enoat
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
Wird in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Färbemitteln verwendet.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Farbe Farblos
Siedepunkt 81°C to 82°C
Flammpunkt 17°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCO2CH(CF3)2
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Relative Dichte 1.37
Formelmasse 222.09
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssig