Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluor-2,4-pentanedion, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351377
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351377 5 g 5 Gramm
11361377 25 g 25 Gramm
11371377 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01693.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1522-22-1 | C5H2F6O2 | 208.059 g/mol
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione acts as a chelating ligand. It is used as liquid crystal intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-Pentanedion wirkt als Chelatligand. Es wird als flüssiges Kristallzwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Wasser lagern. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1522-22-1
Summenformel C5H2F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.059
MDL-Nummer MFCD00000426
InChI-Schlüssel QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 73706
IUPAC-Name 1,1,1,5,5,5-Hexafluorpentan-2,4-Dion
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione
Dichte 1.486
Siedepunkt 69°C to 71°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.334
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1790138
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) ≥98%