Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylaceton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510034
36.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1522-22-1
C5H2F6O2
208.06
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
73706
1,1,1,5,5,5-Hexafluorpentan-2,4-Dion
C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1522-22-1
C5H2F6O2
208.06
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
73706
1,1,1,5,5,5-Hexafluorpentan-2,4-Dion
C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4700g/mL
Siedepunkt 70.0°C to 71.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3COCH2COCF3
Brechungsindex 1.3320 to 1.3340
Menge 5 g
Beilstein 01,III,3123
Relative Dichte 1.47
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.