Learn More
1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30377485
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377485 250 mg 250 Milligramm
30382151 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30377485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD478035250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodobenzene
CAS 860556-27-0
Summenformel C11H15I
Menge 250 mg
Synonym 1-tert-Amyl-4-iodo-benzene, 1-(1,1-Dimethylpropyl)-4-iodo-benzene
InChI-Formel InChI=1S/C11H15I/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)c1ccc(I)cc1
IUPAC-Name 1-Iod-4-(2-methylbutan-2-yl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 274.14
Formelmasse 274.0218