Learn More
1,1,1-Trifluor-2,4-Pentandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11994871 100 mL -
10286840 10 mL 10 Milliliter
10206850 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 216711000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 367-57-7 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-57-7
Summenformel C5H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.09
MDL-Nummer MFCD00000427
InChI-Schlüssel SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
PubChem CID 73943
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluorpentan-2,4-Dion
SMILES CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 1.2700g/mL
Siedepunkt 105.0°C to 107.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2COCF3
Brechungsindex 1.3870 to 1.3900
Menge 100 mL
Beilstein 01,III,3123
Relative Dichte 1.27
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 154.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.