missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,1-Trifluor-2,4-Pentandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione has been used as reagent in the preparation of 2-alkylcarbonyl and 2-benzoyl-3-trifluoromethylquinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1-Trifluor-2,4-Pentandion wurde als Reagenz bei der Herstellung von 2-Alkylcarbonyl- und 2-Benzoyl-3-Trifluormethylchinoxalin1,4-di-N-oxid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht) und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,1,1-Trifluor-2,4-Pentandion wurde als Reagenz bei der Herstellung von 2-Alkylcarbonyl- und 2-Benzoyl-3-Trifluormethylchinoxalin1,4-di-N-oxid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht) und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione |
Dichte | 1.274 |
Siedepunkt | 105°C to 107°C |
Flammpunkt | 26°C (79°F) |
Brechungsindex | 1.389 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1224 |
Beilstein | 1705177 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (slightly) and many organic solvents. |
Formelmasse | 154.09 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'