Learn More
1,1,1-Trifluoraceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509982
73.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
421-50-1
C3H3F3O
112.05
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
9871
1,1,1-Trifluorpropan-2-on
CC(=O)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
421-50-1
C3H3F3O
112.05
FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
9871
1,1,1-Trifluorpropan-2-on
CC(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 1, 1-Trifluoroacetone
Schmelzpunkt -78.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 22.0°C
Flammpunkt −30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3COCH3
Brechungsindex 1.3000 (20°C, 589nm) max.
Menge 25 g
Beilstein 01,II,717
Fieser 13,323; 15,212
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Viskosität 3.28 mPa.s (15°C)
Formelmasse 112.05
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trifluoroacetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.