Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, 99.6 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324448
Change view
Click to view available options
Menge:
2g
10g
50g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324448 10g 10 Gramm
11334448 2g 2 Gramm
11344448 50g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11324448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042347.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d_2 is used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33685-54-0
Summenformel C2H2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 169.85
MDL-Nummer MFCD00037672
InChI-Schlüssel QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Synonym 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
IUPAC-Name 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-Dideuterioethan
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,620 g/mL
Brechungsindex 1,493
Menge 10g
Schmelzpunkt -44 °C
Siedepunkt 147 °C
Strukturformel Cl2CDCDCl2
UN-Nummer UN1702
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in ether,chloroform,ethanol,tetrachloromethane,methanol,acetone,petroleum spirit,carbon disulfide,dimethyl formamide and benzene.
Formelmasse 169.86
Reinheit (%) 99.6%