Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, 99.6 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051977
Click to view available options
Menge:
2g
10g
50g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
33685-54-0
C2H2Cl4
169.85
MFCD00037672
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
118531
1,1,2,2-tetrachlor-1,2-Dideuterioethan
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
33685-54-0
C2H2Cl4
169.85
MFCD00037672
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
118531
1,1,2,2-tetrachlor-1,2-Dideuterioethan
C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d_2 is used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,620 g/mL
Brechungsindex 1,493
Menge 2g
Schmelzpunkt -44 °C
Siedepunkt 147 °C
Strukturformel Cl2CDCDCl2
UN-Nummer UN1702
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in ether,chloroform,ethanol,tetrachloromethane,methanol,acetone,petroleum spirit,carbon disulfide,dimethyl formamide and benzene.
Formelmasse 169.86
Reinheit (%) 99.6%