Learn More
Alfa Aesar™ 1,1,2,2-Tetrafluorethylmethylether, 99 %
Marke:  Alfa Aesar™ L17889.06
Weitere Details : CAS : 425-88-7 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3271 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324815
  • 32.25 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
15-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
425-88-7
132.058
YQQHEHMVPLLOKE-UHFFFAOYSA-N
67926
COC(C(F)F)(F)F
C3H4F4O
MFCD00042106
1,1,2,2-tetrafluoroethyl methyl ether, methyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, methyl1,1,2,2-tetrafluoroethylether, acmc-20ap8j, ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1-methoxy, hfe-254pc, methyl 2h-tetrafluoroethyl ether, yqqhehmvplloke-uhfffaoysa, 1,1,2,2-tetrafluoroethylmethylether, 1-methoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethane
1,1,2,2-Tetrafluor-1 -Methoxyethan
Spezifikation
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
1.2939
-107°C
425-88-7
MFCD00042106
1737755
YQQHEHMVPLLOKE-UHFFFAOYSA-N
1,1,2,2-Tetrafluor-1 -Methoxyethan
67926
99%
1.294
36°C to 37°C
5g
C3H4F4O
UN3271
1,1,2,2-tetrafluoroethyl methyl ether, methyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, methyl1,1,2,2-tetrafluoroethylether, acmc-20ap8j, ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1-methoxy, hfe-254pc, methyl 2h-tetrafluoroethyl ether, yqqhehmvplloke-uhfffaoysa, 1,1,2,2-tetrafluoroethylmethylether, 1-methoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethane
COC(C(F)F)(F)F
132.058
132.06
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation