Learn More
1,1,3,3-Tetraethoxypropane, TRC
Artikelnummer. 30426376
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30426376 25 mL 25 Milliliter
30414472 5 mL -
30410159 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426376 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29295725ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-31-6
Summenformel C11H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
Synonym Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal), 1,1,3,3-Tetrakis(ethoxy)propane, 1,1,3,3-Triethoxypropane, Malonaldehyde Tetraethyl Acetal, Malonaldehyde Tetraethyl Diacetal, Malondialdehyde Tetraethyl Acetal, NSC 17068, TEP, Tetraethyl Malondialdehyde Acetal
IUPAC-Name 1,1,3,3-tetraethoxypropane
SMILES CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Menge 25 mL
InChI-Formel InChI=1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
Formelmasse 220.1675