Learn More
1,1,3,3-Tetraethylharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337436
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337436 5 g 5 Gramm
11347436 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09458.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1187-03-7 | C9H20N2O | 172.272 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1187-03-7
Summenformel C9H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.272
MDL-Nummer MFCD00042881
InChI-Schlüssel UWHSPZZUAYSGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylurea, urea, tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylurea, unii-w511x6rp5r, urea, 1,1,3,3-tetraethyl, urea, n,n,n',n'-tetraethyl, teu, tetraethyl-urea, urea,tetraethyl, 1,1,3,3-tetraethyl-ure
PubChem CID 14465
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetraethylharnstoff
SMILES CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetraethylurea
Dichte 0.91
Siedepunkt 212°C to 214°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 5 g
Beilstein 1763126
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99%