Learn More
1,1,3,3-Tetraethylharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045111
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1187-03-7
C9H20N2O
172.272
MFCD00042881
UWHSPZZUAYSGTB-UHFFFAOYSA-N
tetraethylurea, urea, tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylurea, unii-w511x6rp5r, urea, 1,1,3,3-tetraethyl, urea, n,n,n',n'-tetraethyl, teu, tetraethyl-urea, urea,tetraethyl, 1,1,3,3-tetraethyl-ure
14465
1,1,3,3-Tetraethylharnstoff
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1187-03-7
C9H20N2O
172.272
MFCD00042881
UWHSPZZUAYSGTB-UHFFFAOYSA-N
tetraethylurea, urea, tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylurea, unii-w511x6rp5r, urea, 1,1,3,3-tetraethyl, urea, n,n,n',n'-tetraethyl, teu, tetraethyl-urea, urea,tetraethyl, 1,1,3,3-tetraethyl-ure
14465
1,1,3,3-Tetraethylharnstoff
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetraethylurea
Dichte 0.91
Siedepunkt 212°C to 214°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 5 g
Beilstein 1763126
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99%