Learn More
1,1,3,3-Tetramethoxypropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081437
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
102-52-3
C7H16O4
164.20
MFCD00008488
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
66019
1,1,3,3-tetramethoxypropane
COC(CC(OC)OC)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
102-52-3
C7H16O4
164.20
MFCD00008488
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
66019
1,1,3,3-tetramethoxypropane
COC(CC(OC)OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Dichte 0.997
Siedepunkt 182°C to 183°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.407
Menge 250 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1700020
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) ≥98%