Learn More
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082059
16.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80-70-6
C5H13N3
115.18
MFCD00008323
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
66460
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
CN(C)C(=N)N(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80-70-6
C5H13N3
115.18
MFCD00008323
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
tetramethylguanidine, n,n,n',n'-tetramethylguanidine, guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyl guanidine, unii-vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl guanidine, n,n-1,1,3,3-tetramethylguanidine, vez101e7zu, 1,1,3,3-tetramethyl-guanidine, n,n,n',n'-tetramethyl-guanidine
66460
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
CN(C)C(=N)N(C)C
1,1,3,3-Tetramethylguanidine is employed as a polyurethane foam catalyst, as an accelerator for the syntheses of polysulfured rubber. It is also used as a strong base in the photochemical (couplers) and in the pharmaceutical (steroids) industries. It is essential for the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3'-alkylthymidines from 3'-nitrothymidines. It serves as an efficient and selective catalyst for the benzoylation of alcohols. It replaces the expensive bases 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) and 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,3,3-Tetramethylguanidin wird als Polyurethanschaumkatalysator, als Beschleuniger für die Synthese von polysulfidiertem Gummi eingesetzt. Es wird auch als starke Basis in der photochemischen (Kupplungen) und in der pharmazeutischen (Steroide) Industrie verwendet. Es ist unerlässlich für die Herstellung von Alkylnitrilen aus Alkylhalogeniden und 3′-Alkylthymidine aus 3′-Nitrothymidine. Es dient als effizienter und selektiver Katalysator für die Benzoylation von Alkoholen. Es ersetzt die teuren Basen 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]Undec-7-en (DBU) und 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en (DBN) in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Mineral- und organischen Säuren, Kohlendioxid. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Schmelzpunkt <-30°C
Dichte 0.918
Siedepunkt 162°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2920
Beilstein 969608
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 99%