Learn More
1,1,3,3-Tetramethylharnstoff 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-198685
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
632-22-4
C5H12N2O
116.16
MFCD00008319
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
12437
CHEBI:84278
1,1,3,3-Tetramethylharnstoff
CN(C)C(=O)N(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
632-22-4
C5H12N2O
116.16
MFCD00008319
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
12437
CHEBI:84278
1,1,3,3-Tetramethylharnstoff
CN(C)C(=O)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1,3,3-Tetramethylurea
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9879g/mL
Siedepunkt 174.0°C to 178.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCON(CH3)2
Brechungsindex 1.4496 to 1.4516
Menge 100 mL
Beilstein 04, 74
Fieser 01,1146; 13,302; 15,305
Merck Index 15, 9378
Relative Dichte 0.9879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 116g/L. Other solubilities: miscible with all common organic solvents,,including petroleum ether
Viskosität 1.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig