Learn More
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetramin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432518
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432518 1 g 1 Gramm
15442518 5 g 5 Gramm
15412476 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56089.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3083-10-1 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine may be used as reagent in the synthesis of ideal linear random copolymers containing both vinyl polymer and polyester units in a single polymer chain.1 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine complexed with CuBr constitutes catalytic complex, used in the copolymerization of poly[ε-caprolactone] with N,N-dimethylamino-2-ethyl methacrylate monomers by atom-transfer radical polymerization (ATRP).2 It may be used as catalyst in the aqueous surface-initiated-ATRP to grow poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMA).3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetramin kann als Reagenz für die Synthese von idealen linearen Copolymeren mit zufäliger Verteilung verwendet werden, die sowohl Vinylpolymer- als auch Polyester-Einheiten in einer einzelnen Polymerkette enthalten. .1 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetramin, an das CuBr angelagert ist, bildet einen katalytischen Komplex, der bei der Copolymerisierung von Poly[ε-Caprolacton] mit with N,N-dimethylamino-2-Ethylmethacrylat-Monomeren verwendet wird. Dies erfolgt durch Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP).2. Kann als Katalysator in durch wässrige Oberflächen initiierte ATPR zur Bildung von Poly(N,N-Dimethylacrylamid) (PDMA) verwendet werden.3.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3083-10-1
MDL-Nummer MFCD00025684
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Dichte 0.847
Siedepunkt 130°C (11 mmHg)
Flammpunkt 102°C (216°F)
Summenformel C12H30N4
Brechungsindex 1.456
Menge 1 g
UN-Nummer UN3725
Synonym 1,1,4,7,10,10-hexamethyltriethylenetetramine, hexamethyltriethylenetetramine, 2,5,8,11-tetramethyl-2,5,8,11-tetraazadodecane, hmteta, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethyl, n1,n1'-ethane-1,2-diyl bis n1,n2,n2-trimethylethane-1,2-diamine, n,n,n',n,n',n'-hexamethyltriethylenetetramine, triethylenetetramine, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl-triethylenetetramine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethylethylenediamine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel DWFKOMDBEKIATP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)CCN(C)C
IUPAC-Name N'-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methylamino]ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 230.40
PubChem CID 76509
Formelmasse 230.39
Reinheit (%) 97%