Learn More
1-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-hydroxy-2-methyl-1H-indol-3-acetat]β-D-Glucopyranuronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-acetate]beta-D-Glucopyranuronic Acid |
| CAS | 75511-22-7 |
| Summenformel | C24 H22 Cl N O10 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | O-Desmethyl Indomethacin-acyl-β-D-glucuronide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H22ClNO10/c1-10-14(9-17(28)35-24-20(31)18(29)19(30)21(36-24)23(33)34)15-8-13(27)6-7-16(15)26(10)22(32)11-2-4-12(25)5-3-11/h2-8,18-21,24,27,29-31H,9H2,1H3,(H,33,34)/t18-,19-,20+,21-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C(CC(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=O)C3=CC(O)=CC=C3N1C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O |
| IUPAC-Name | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-hydroxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 519.89 |