Learn More
1-[1-(4-Fluorbenzyl)-2-benzimidazolyl]-4-(methylamino)piperidindihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15465645
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-[1-(4-Fluorobenzyl)-2-benzimidazolyl]-4-(methylamino)piperidine dihydrochloride
CAS 1134322-93-2
Summenformel C20H25Cl2FN4
MDL-Nummer MFCD03844681
Menge 250 mg
Synonym 1-1-4-fluorophenyl methyl-1h-benzimidazol-2-yl-n-methyl-4-piperidinamine dihydrochloride, 1-1-4-fluorophenyl methyl-1h-benzimidazol-2-yl-4-methylaminopiperidine dihydrochloride, 1-1-4-fluorophenyl methyl-1,3-benzodiazol-2-yl-n-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
InChI-Schlüssel ZIGFBTWAPHHQRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1CCN(CC1)C2=NC3=CC=CC=C3N2CC4=CC=C(C=C4)F.Cl.Cl
IUPAC-Name 1-[1-[(4-Fluorphenyl)Methyl]Benzimidazol-2-yl]-N-Methylpiperidin-4-Amin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 411.346
PubChem CID 24720879
Formelmasse 411.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest