Learn More
1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-brom-1-ethanon, +95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510320
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
187657-92-7
C10H7BrO2
239.07
MFCD03407369
WVHFTONHSRLBGL-UHFFFAOYSA-N
1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone,1-3-benzofuranyl-2-bromo, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, pubchem7014, 3-2-bromoacetyl benzo b furan, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-ethanone
2776580
1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
BrCC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12
187657-92-7
C10H7BrO2
239.07
MFCD03407369
WVHFTONHSRLBGL-UHFFFAOYSA-N
1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone,1-3-benzofuranyl-2-bromo, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, pubchem7014, 3-2-bromoacetyl benzo b furan, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-ethanone
2776580
1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
BrCC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12
Chemischer Name oder Material 1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 95%