Learn More
1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-brom-1-ethanon, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3109994
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
844891-02-7
C10H7BrO2
239.07
MFCD06658969
KRXJQVYCIGDILC-UHFFFAOYSA-N
1-1-benzofuran-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 5-2-bromoacetyl benzofuran, 1-benzo b furan-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzo b furan-5-yl-2-bromo-1-ethanone
2795178
1-(1-benzofuran-5-yl)-2-bromoethan-1-one
BrCC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
844891-02-7
C10H7BrO2
239.07
MFCD06658969
KRXJQVYCIGDILC-UHFFFAOYSA-N
1-1-benzofuran-5-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-5-yl-2-bromoethanone, 5-2-bromoacetyl benzofuran, 1-benzo b furan-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzo b furan-5-yl-2-bromo-1-ethanone
2795178
1-(1-benzofuran-5-yl)-2-bromoethan-1-one
BrCC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Chemischer Name oder Material 1-(1-Benzofuran-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 97%