Learn More
1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-brom-1-ethanon, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3109997
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
97511-06-3
C10H7BrOS
255.13
MFCD06658971
WVTSOGFICBVCRE-UHFFFAOYSA-N
1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 2-bromoacetyl thianaphthene
2795258
1-(1-benzothiophen-2-yl)-2-bromoethan-1-one
BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
97511-06-3
C10H7BrOS
255.13
MFCD06658971
WVTSOGFICBVCRE-UHFFFAOYSA-N
1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethanone, 2-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 1-benzothiophen-2-yl-2-bromoethan-1-one, 2-bromoacetyl thianaphthene
2795258
1-(1-benzothiophen-2-yl)-2-bromoethan-1-one
BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Chemischer Name oder Material 1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 255.13
Reinheit (%) 97%